Imprimer
Seringue analytique automatique manuelle, eVol® XR
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 99.4 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Seringue analytique automatique manuelle, eVol® XR
Seringues Seringues de chromatographie
eVol® est la combinaison de deux éléments de précision: un entraînement électronique à lecture numérique et une seringue analytique XCHANGE®. Le résultat de cette combinaison est un système de distribution à déplacement positif avec contrôle numérique pouvant être programmé pour diverses procédures de traitement de liquides, reproductibles et précises.
  • Procédures de manipulation précises indépendantes des utilisateurs
  • Les seringues analytiques XCHANGE® peuvent être facilement et rapidement remplacées, ce qui permet de les dédier à des méthodes et des
More Product Information