Kits de tests en tubes DCO
Fournisseur: Hach
2125851
2125951
2415951
2415851
2345952
2345852
2623451
705-0096EA
108
EUR
705-0096
705-0097
705-0129
705-0128
HACH2345952
HACH2345852
705-2048
Kits de tests en tubes DCO
Kits de tests environnementaux
Tests en tubes de 16 mm contenant les réactifs optimisés pour une manipulation simple sur les colorimètres DR900, DR890 et DR850*.
- Méthode avec acide chromosulfurique
Attention: *705-0096 n'est pas adapté au DR 850
**705-0128 est uniquement adapté au DR 4000 et au DR 2500