Sets de solution d'électroporation, BTXpress™
Fournisseur: BTX
Le BTXpress™ est une solution tampon unique, développée pour transférer rapidement et efficacement des gènes dans les cellules de mammifères autrefois considérées comme 'dures à transfecter' chimiquement ou par le biais d'autres méthodes non virales. La transfection à l'aide de cette solution d'électroporation haute performance distribue aussi bien l'ADN que l'ARNsi dans les cellules de mammifères.
- Transfection très efficace des lignées cellulaires et des cellules autrefois considérées comme 'dures à transfecter'
- Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité des cellules
- Un tampon utilisé à la place de tampons d'électroporation standard pour les cellules de tous les types de mammifères
- Modularité de choix des paramètres d'optimisation de l'électroporation pour la plus efficace des transfections avec les instruments BTX
- Nombre croissant de tranfections par kit générant une meilleure valeur
La solution universelle de réactif d'électroporation BTXpress™ s'utilise avec des générateurs d'électroporation, tels que Amaxa™ Nucleofector®.
Information de livraison: La solution d'électroporation haute performance BTXpress™ est fournie sous la forme d'un kit contenant des cuvettes BTX Plus avec des pipettes de transfert, ou sous la forme d'un tampon seul.