Imprimer
Portoirs pour cryoboîtes de tubes à centrifuger
Fournisseur: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 105 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Portoirs pour cryoboîtes de tubes à centrifuger
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
En acier inoxydable.
  • Les boîtes sont maintenues par une barre de verrouillage
  • Ils sont compatibles avec toutes les marques de congélateurs
  • Pour boîtes de 130 mm de haut
Pour les congélateurs coffres. Les portoirs sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec des boîtes à tubes à centrifuger, des boîtes dont les dimensions extérieures vont jusqu'à 132×137 mm (h×l).
Informations de commande: les cryoboîtes sont à commander séparément.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable