Imprimer
Microscopes inversés, Primo Vert
Fournisseur: ZEISS
4912060001000 4912060005000 4912060006000 FAS751 4155001614000 4912060002000 4912060004000 4912060003000 4912070005000
630-1224EA 2617 EUR
630-1224 630-1226 630-1225 630-1269 ZEIS4155001614000 630-2150 630-2151 ZEIS4912060003000 ZEIS4912070005000
Microscopes inversés, Primo Vert
Microscopes
Le Primo Vert est destiné à l'enseignement supérieur et les laboratoires de recherche en culture cellulaire.
  • Fonction On/Off automatique, contraste de phase universel réglable
  • Stabilité mécanique et optique à long terme
  • Design moderne et attractif
Le Primo Vert iLED à fluorescence avec un canal d'éclairage GFP (protéine fluorescente verte) unique, ainsi que le Primo Vert HDcam avec caméra intégrée pour connexion HD sans fil à un iPad.
Informations de commande: Deux autres versions sont disponibles, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.