Imprimer
VWR®, Pinces autoclavables pour flacon Erlenmeyer en PVC
Fournisseur: VWR Collection
444-2960EA 50.1 EUR
444-2960 444-2961 444-2962 444-2963 444-2964
VWR®, Pinces autoclavables pour flacon Erlenmeyer en PVC
Pinces Pinces à usage général
Informations sur les accessoires: * Plate-forme fournie avec le Mini-agitateur et le Mini-agitateur-incubateur. Les autres secoueurs requièrent une plate-forme perforée optionnelle pour la fixation de pinces pour flacons ou de supports pour tubes.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable