Imprimer
Outils pour agitateurs à hélice, agitateurs à ancre
Fournisseur: Bohlender
C384-04 C384-02 C384-08 C445-08 C384-64 C384-10 C445-20 C445-34 C384-16 C445-16 C384-06 C445-12 C445-30 C384-17 C384-24 C384-48 C445-44 C445-40 C384-52 C384-44 C384-40 C384-32 C384-28 C384-01 C384-58
441-0415EA 336 EUR
441-0415 441-2933 441-0417 441-0077 441-0427 441-0078 441-0086 441-0429 441-0418 441-0075 441-0416 441-0085 441-0428 441-0079 441-0083 441-0423 441-0431 441-0430 441-0425 441-0422 441-0421 441-0420 441-0419 441-0414 441-0426
Outils pour agitateurs à hélice, agitateurs à ancre
Agitateurs Outils d'agitation
Tiges d'agitation en PTFE: Ces outils d'agitation comportent une tige en acier inoxydable à revêtement PTFE. La lame d'agitateur en U est faite entièrement en PTFE. Ils sont parfaits pour le mélange des liquides visqueux. Débit tangentiel fort avec taux de cisaillement, sédimentation réduite sur la paroi du conteneur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique comprise entre −200 et +250 °C
Lames d'agitation en PTFE: Lames d'agitateur solides en PFTE avec un kit de vis de fixation en PTFE/PEEK, pour le mélange des liquides visqueux. Débit tangentiel fort avec taux de cisaillement, sédimentation réduite sur la paroi du conteneur.
Solid PTFE stirrer blades with set of PTFE/PEEK clamp screws, ideal for mixing viscous liquids. Strong, tangential flow with shear rate in the margin area, little sediment on the wall of the vessel.
Certifications: Conformes aux exigences FDA.
Information de livraison: Clé de serrage incluse avec les lames pour un assemblage aisé.