Imprimer
Accessoires pour inserts de culture cellulaire
Fournisseur: Corning
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 260.08 EUR
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Accessoires pour inserts de culture cellulaire
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Accessoires spécialement conçus pour l'utilisation avec les inserts Netwell™ de Costar®.
  • Les portoirs et poignées Netwell™ permettent un traitement simultané de 12 échantillons maximum par portoir
  • Les plateaux de réactifs en PS sont disponibles en blanc pour le contraste de réaction colorimétrique, ou en noir pour une meilleure visibilité des sections tissulaires
  • Chaque kit de portoirs comporte 8 portoirs et 8 poignées