Imprimer
Longes de maintien, Protecta®
Fournisseur: CAPITAL SAFETY
1200314 AL410C AL410C2 AL415C AL420C2 AL422 AL432/1
115-2672EA 0 EUR
115-2672 115-2669 CPSDAL410C2 CPSDAL415C 115-2670 115-2671 CPSDAL432/1
Longes de maintien, Protecta®
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Les longes de maintien au travail Protecta® constituent une solution idéale pour l'élément de raccordement d'un système de retenue. Fabriquées en corde tressée en polyamide avec des coutures de sécurité.
  • Fabriqué en corde polyamide tressée Ø10,5 mm durable et flexible
  • Des formats à double et simple jambe sont disponibles
  • Les terminaisons cousues avec protection par tube thermorétractable offrent une plus grande durabilité et une longue durée de vie du produit
  • S'utilise dans le cadre d'un système de retenue pour empêcher l'utilisateur de se déplacer dans une zone où il peut être confronté à une chute
Elles sont disponibles dans une variété de longueurs et d'options de connexion pour répondre aux besoins des utilisateurs. Un dispositif de réglage de la longueur permet à l'utilisateur d'ajuster facilement la longueur de la longe selon ses besoins. La longe de maintien au travail permet à l'utilisateur d'être partiellement soutenu par une structure ou une échelle fixe et d'utiliser ses deux mains pour effectuer une tâche, tout en conservant sa stabilité. L'utilisateur doit s'assurer qu'un deuxième moyen de protection contre les chutes est employé (par exemple, une longe antichute). Les longes équipées d'un système de réglage à gâchette permettent à l'utilisateur de régler facilement la longueur de la longe en cours d'utilisation, même lorsque la corde est sale et mouillée.
Certifications: EN 354