Imprimer
Gants de soudage TIG, A520
Fournisseur: Portwest
A520GRRL A520GRRXXL A520GRRXL
PRTWA520GRRLEA 11.1 EUR
PRTWA520GRRL PRTWA520GRRXXL PRTWA520GRRXL
Gants de soudage TIG, A520
Gants
Gants en cuir croûte de vache avec paume en cuir de chèvre flexible et manchette en cuir croûte robuste. Pour une utilisation dans les applications de type B (soudage TIG).
  • Coutures entièrement en para-aramide
  • Dextérité ultime pour les soudeurs
Idéal pour le soudage et la manipulation des métaux.
Certifications: EN 388:2016 (2122X), EN 407 (413X3X), EN 12477 Type B
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant