Imprimer
Avantor® Seradigm Sérum de veau fœtal d'origine australienne (SVF)
Fournisseur: VWR Seradigm
76294-120EA 175 EUR
76294-120 76294-180 76294-178 76294-122 76294-124 76294-182
Avantor® Seradigm Sérum de veau fœtal d'origine australienne (SVF)
Sérums
Le FBS d'origine australienne est largement considéré comme l'étalon-or en matière de sécurité et de conformité réglementaire par les spécialistes de la culture cellulaire du monde entier. Le SVF d'origine australienne Avantor Seradigm combine des performances et une qualité exceptionnelles avec une facilité d'accès réglementaire au niveau mondial, convenant à une grande variété d'applications.
  • 100% d'origine australienne
  • Statut d'indemne de maladie en Australie
  • Préservation des facteurs natifs favorisant la croissance
  • Technologie de filtration stérile à usage unique
  • Performance et constance démontrées
Avantor Seradigm est un fournisseur de sérums animaux qui permet à la communauté de la culture cellulaire d'accéder à l'approvisionnement le plus fiable en sérum de veau fœtal (SVF) de haute performance et de qualité exceptionnelle.
Notre approche de l'approvisionnement et de la fabrication, ainsi que nos techniques de collecte et de production à la pointe de l'industrie, offrent des caractéristiques supplémentaires qui améliorent la qualité des produits, renforcent la traçabilité et améliorent la conformité aux réglementations.