Corning® Mouse native epidermal growth factor (from male submaxillary glands)
Fournisseur: Corning
Le facteur de croissance épidermique (EGF) est une protéine mitogène de faible poids moléculaire qui stimule la prolifération d'une grande variété de types de cellules in vitro. L'EGF peut également être utilisé comme récepteur, pour l'expression génétique, les études de cicatrisation et la culture de cellules dans des systèmes exempts de sérum ou à sérum réduit.
EGF can also be used for receptor, gene expression, wound healing studies, and to culture cells in reduced-serum or serum-free culture systems.
Mouse natural EGF are tested for ability to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. Human recombinant EGF are shown to stimulate proliferation of human foreskin fibroblasts in serum-containing medium. All products are filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.