Imprimer
Flacons à clip, ND11, La-Pha-Pack
Fournisseur: LA PHA PACK
11090627 11090645 11190933
548-3011EA 27.7 EUR
548-3011 548-3012 548-3120
Flacons à clip, ND11, La-Pha-Pack
Fioles
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Agilent, CTC, DANI, Dionex, Jasco, Shimadzu, Spark, Thermo Scientific, Varian, VWR®/Hitachi, Waters®.
  • Système de flacon/fermeture recommandé pour les applications HPLC
  • Flacons à usage universel pour la quasi-totalité des échantillonneurs automatiques, même avec manipulation robotique
  • Micro-inserts pouvant être fournis pré-assemblés dans les flacons
  • Les flacons peuvent être sertis avec un joint à sertir en aluminium 11 mm standard, car les deux lèvres du clip sont de la même hauteur que le col à sertir
  • Large ouverture pour un remplissage aisé avec des substances visqueuses