Masques de protection pour salle propres, fabriqués en matériaux non tissés de polypropylène/polyéthylène (ES) / polypropylène fondu-soufflé (MBPP).
- Génèrent peu de particules-conviennent aux environnements critiques
- Importante capacité de filtration bactérienne et bonne respirabilité
- Emballé en salle prore
- Conditionnement salle propres en double-sachet résistant aux solvants
- Boucles de contour d'oreille 30% nylon/70% polyester
- Barrette nasale en plastique
- À usage industriel et en salle propres uniquement; ne pas utiliser pour la protection contre le COVID-19
- Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique selon le règlement (UE) 2017/745 / directive 93/42/CEE
- Ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/425
Ces masques de protection sont conçus pour les environnements critiques, comme l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie électronique, ou les technologies de pointe. Les masques sont à conserver à température ambiante, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Durée de vie recommandée: 3 ans à compter de la date de fabrication.
Efficacité de filtration bactérienne: >95%
Delta P: <6 mm H₂O
L x l: 17,5x9,5 cm
Conditionnement: 100 masques par sachet double, 20 sachets par carton.