Imprimer
Étuves de séchage sous vide, séries VD et VDL
Fournisseur: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7702 EUR
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Étuves de séchage sous vide, séries VD et VDL
Étuves Étuves à vide
Destinée au séchage rapide et délicat de solvants non inflammables, la série VD d'étuves de séchage sous vide convainc par son impressionnante performance, notamment une régulation précise de la température et un séchage délicat. De plus, le système de clayettes expansives garantit un transfert thermique optimal; le positionnement des clayettes est variable, et l'enceinte intérieure de l'étuve est facile d'entretien. La série VDL d'étuves de séchage sous vide garantit un maximum de sécurité lors du séchage de solvants organiques inflammables; cette sécurité est conforme aux normes allemandesMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle VD 23 VD 56 VD 115 VDL 23 VDL 56 VDL 115
Environmentally Preferable
Homogénéité de température ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C) ±1 °C (@ 100 °C) ±1,5 °C (@ 100 °C) ±2,9 °C (@ 100 °C)
Stabilité de température (temps) ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Gamme de température Ambiante +9…220 °C Ambiante +9…220 °C Ambiante +9…220 °C Ambiante +10…110 °C Ambiante +10…110 °C Ambiante +10…110 °C
Capacité 24 L 55 L 119 L 24 L 55 L 119 L
Exigence électrique 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 6,3 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 8 A 200 - 230 V, 1~50/60 Hz, 10 A
L×P×H ext. 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm 523×413×698 mm 638×461×815 mm 743×581×942 mm
L×P×H int. 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm 285×295×285 mm 400×343×400 mm 506×460×506 mm
Charge maximale par clayette 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Puissance nominale 900 W 1400 W 1600 W 900 W 1400 W 1600 W
Poids 64 kg 95 kg 146 kg 72 kg 104 kg 158 kg