Imprimer
γ-Butyrolactone 99, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
87075.290EA 52.7 EUR
87075.290 87075.320 87075.460
γ-Butyrolactone 99, GPR RECTAPUR®
γ-Butyrolactone
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005386
Numéro CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.128 --> 1.129
Refractive index (20°C; 589 nm) 1.435 --> 1.436
Water Max. 0.5 %