Imprimer
Acide 1-adamantanecarboxylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12959.14 A12959.22 A12959.36
A12959.14EA 58.7 EUR
A12959.14 A12959.22 A12959.36
Acide 1-adamantanecarboxylique ≥99%
Acide 1-adamantanecarboxylique
Purity: 99% CAS No.: 828-51-3 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 1910637
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point de fusion: 173…176 °C
Densité: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074720
Numéro CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6