Imprimer
Acide 1-adamantanecarboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 56.2 EUR
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
Acide 1-adamantanecarboxylique 99%
Acide 1-adamantanecarboxylique
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point de fusion: 172…176 °C
Densité: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074720
Numéro CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %