Imprimer
Acide cyanurique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 148 EUR
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Acide cyanurique 98%
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
Point de fusion: >360 °C
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %