Imprimer
2-Nitropyridine-3-ol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 59.9 EUR
ACRO148100250 ACRO148101000
2-Nitropyridine-3-ol 97%
2-Nitropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 67…72 °C
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %