Imprimer
2-Aminopyrazine
Fournisseur: Cayman Chemical
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 43.6 EUR
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Formule: C₄H₅N₃
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…120 °C
Numéro MDL: MFCD00006137
Numéro CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7