Imprimer
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22108.06 B22108.14
B22108.06EA 32.1 EUR
B22108.06 B22108.14
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique ≥98%
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 89-01-0 Molecular Formula: C6H4N2O4 Formula Weight: 168.11 Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 147982 Merck Reference: 14,7958 MDL No.: MFCD00006131
Formule: C₆H₄N₂O₄
Point de fusion: ∼ 188 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006131
Numéro CAS: 89-01-0
EINECS: 201-875-3
Merck Index: 14,7958