Imprimer
Acide pyrazine-2-carboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
131710250 131711000
ACRO131710250EA 31.8 EUR
ACRO131710250 ACRO131711000
Acide pyrazine-2-carboxylique 99%
Acide pyrazine-2-carboxylique
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222…225 °C
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 225 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %