1,4-Butanesultone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
1,4-Butane sultone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20665.0050
8.20665.0250
8.20665.0050EA
87
EUR
8.20665.0050
8.20665.0250
1,4-Butanesultone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanesultone
Formule:
C₄H₈O₃S Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa) Point de fusion: 12.5…15 °C Densité: 1.331 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006584 Numéro CAS: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 54 g/l (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 12.5 - 15.0 °C |
Molar Mass | 136.16 g/mol |
Boiling Point | 153 °C (19 hPa) |
Flash Point | 154 °C |
Refractive Index | 1.462 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone |
Hill Formula | C4H8O3S |