1,4-Butanesultone 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1,4-Butane sultone
107670250
107671000
107675000
ACRO107670250EA
65.5
EUR
ACRO107670250
ACRO107671000
ACRO107675000
1,4-Butanesultone 99+%
1,4-Butanesultone
Formule:
C₄H₈O₃S Point d'ébullition: 153 °C (19hPa) Point de fusion: 12.5…15 °C Densité: 1.331 g/cm³ Point d'éclair: 154 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006584 Numéro CAS: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Titration with TBAH | ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |