1,3-Propanesultone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
131420250
131420010
131421000
ACRO131420250EA
47.5
EUR
ACRO131420250
ACRO131420010
ACRO131421000
1,3-Propanesultone 97%
1,3-Propanesultone
Formule:
C₃H₆O₃S Point d'ébullition: 180 °C (30 mmHg) Point de fusion: 30…33 °C Densité: 1.392 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005355 Numéro CAS: 1120-71-4 EINECS: 214-317-9 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 33 °C |
GC | ≥96.0 % |