Imprimer
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
A19010.14 A19010.03 A19010.06
A19010.14EA 398 EUR
A19010.14 A19010.03 A19010.06
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one ≥98%
Tétrahydro-4H-pyranne-4-one
Purity: 98% CAS No.: 29943-42-8 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 165-167° Beilstein Reference: 106463 MDL No.: MFCD00006581
Formule: C₅H₈O₂
Point d'ébullition: 165…167 °C
Densité: 1.084
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006581
Numéro CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2