Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12534.22 12534.36
12534.22EA 54.8 EUR
12534.22 12534.36
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')fer (III)
CAS No.: 14024-18-1 Molecular Formula: C15H21FeO6 Formula Weight: 353.17 Physical Form: Powder Appearance: Dark red Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 4157960 MDL No.: MFCD00000020
Formule: C₁₅H₂₁FeO₆
Point d'ébullition: 100 °C (9,7513 mmHg)
Point de fusion: ∼ 183 °C (déc.)
Densité: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000020
Numéro CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5