Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
128260250 128260050 128261000
ACRO128260250EA 67.8 EUR
ACRO128260250 ACRO128260050 ACRO128261000
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II) 96%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II)
Formule: C₁₀H₁₄NiO₄
Point d'ébullition: 220 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Densité: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000024
Numéro CAS: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥95 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)