Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 18.4 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III) 97%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganèse (III)
Formule: C₁₅H₂₁MnO₆
MW: 352.27 g/mol
Point de fusion: 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000023
Numéro CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %