Imprimer
Trioxyde de molybdène zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Molybdenum trioxide
MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 194 EUR
1.00403.0100 1.00403.0500
Trioxyde de molybdène zA, Supelco®
Trioxyde de molybdène
Formule: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Point d'ébullition: 1155
Point de fusion: 795
Densité: 4.69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003469
Numéro CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ONU: 3288
Merck Index: 13,06261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)