Imprimer
Carbure de tungstène(IV) ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tungsten monocarbide, Wolfram carbide, Tungsten carbide
40502.18 40502.30
40502.18EA 73.6 EUR
40502.18 40502.30
Carbure de tungstène(IV) ≥99% (base métaux)
Carbure de tungstène(IV)
Purity: 99% CAS No.: 12070-12-1 Molecular Formula: WC Formula Weight: 195.86 Physical Form: -100+270 Mesh Powder Density: 15.63 Melting Point: 2870° Merck Reference: 14,9815 UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011464
Formule: CW
MW: 195.85 g/mol
Point d'ébullition: 6000
Point de fusion: 2870 °C
Densité: 15.63
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011464
Numéro CAS: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
ONU: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,9815