Imprimer
Carbure de vanadium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12141.14 12141.22
12141.14EA 74.5 EUR
12141.14 12141.22
Carbure de vanadium ≥99% (base métaux)
Carbure de vanadium
Purity: 99% CAS No.: 12070-10-9 Molecular Formula: VC (VC0.88 by X-Ray) Formula Weight: 62.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049698
Formule: CV
MW: 62.95 g/mol
Point d'ébullition: 3900
Point de fusion: 2810
Densité: 5.77 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049698
Numéro CAS: 12070-10-9
EINECS: 235-122-5
ONU: 3178
ADR: 4.1 III