Imprimer
Phosphure de zinc (II) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Trizinc diphosphide, Zinc phosphide
35664.02 35664.04 35664.09
35664.02EA 108 EUR
35664.02 35664.04 35664.09
Phosphure de zinc (II) ≥99.9% (base métaux)
Phosphure de zinc (II)
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-84-7 Molecular Formula: P2Zn3 Formula Weight: 258.10 Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down Density: 4.55 Appearance: Gray Odour: Characteristic Melting Point: 420° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,10152 UN No.: 1714 MDL No.: MFCD00049631
Formule: P₂Zn₃
Point d'ébullition: 1100 °C
Point de fusion: 420 °C
Densité: 4.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049631
Numéro CAS: 1314-84-7
EINECS: 215-244-5
ONU: 1714
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,10152