Imprimer
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cuivre (II), hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
12535.14 12535.22 12535.36
12535.14EA 28.3 EUR
12535.14 12535.22 12535.36
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cuivre (II), hydraté
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cuivre (II)
CAS No.: 13395-16-9 Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O Formula Weight: 261.76anhy Physical Form: Powder Odour: Weak Melting Point: 230° MDL No.: MFCD00000016
Formule: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261.76 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000016
Numéro CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9