Imprimer
Cuivre (II) carbonate basique ≥95% (RT), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
61167-250G 61167-1KG
61167-250GEA 67.3 EUR
61167-250G 61167-1KG
Cuivre (II) carbonate basique ≥95% (RT), Purum p.a.
Cuivre (II) carbonate basique
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: CuCO₃·Cu(OH)₂
Point de fusion: 270 °C
Densité: 4 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010976
Numéro CAS: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95.0 - 105.0 %
Calcium (Ca) Max. 5000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 1000 ppm
Total S (as SO₄) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm