Imprimer
1-Nitroso-2-naphtol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
A10622.09 A10622.18 A10622.30
A10622.09EA 31.5 EUR
A10622.09 A10622.18 A10622.30
1-Nitroso-2-naphtol ≥99%
1-Nitroso-2-naphtol
Purity: 99% CAS No.: 131-91-9 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 104-108° dec. Beilstein Reference: 776947 Merck Reference: 14,6641 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003884
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…108 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003884
Numéro CAS: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6641