Imprimer
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
A13828.14 A13828.03 A13828.06
A13828.14EA 519 EUR
A13828.14 A13828.03 A13828.06
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure 96%
(5-Dimethylamino)naphtalène-1-sulfonyle chlorure
Purity: 96+% CAS No.: 605-65-2 Molecular Formula: C12H12ClNO2S Formula Weight: 269.75 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 2217205 Merck Reference: 14,2814 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003985
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Point de fusion: 69…75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003985
Numéro CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
ONU: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840