Imprimer
6-Bromo-2-naphtol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
107170250 107171000
ACRO107170250EA 58.2 EUR
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naphtol 97%
6-Bromo-2-naphtol
Formule: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07 g/mol
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004081
Numéro CAS: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)