Imprimer
Néodyme (III) oxyde ≥99.997% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
13837.14 13837.22
13837.14EA 150 EUR
13837.14 13837.22
Néodyme (III) oxyde ≥99.997% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Néodyme (III) oxyde
Purity: 99.997% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formule: Nd₂O₃
MW: 336.48 g/mol
Point d'ébullition: 3760
Point de fusion: 2272 °C
Densité: 7.24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011134
Numéro CAS: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450