Perchlorate de lanthane (III) hexahydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Lanthanum perchlorate hexahydrate
11641.14
11641.22
11641.14EA
54.8
EUR
11641.14
11641.22
Perchlorate de lanthane (III) hexahydraté
Perchlorate de lanthane (III) hexahydraté
CAS No.: 14017-46-0
Molecular Formula: La(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 545.35 (437.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00016159
Formule:
Cl₃LaO₁₂·6H₂O MW: 545.35 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016159 Numéro CAS: 36907-37-6 EINECS: 237-835-7 ONU: 1481 ADR: 5.1 II |