Ammonium métavanadate Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
MQ100
1.01226.0100
1.01226.0250
1.01226.1000
1.01226.0100EA
105
EUR
1.01226.0100
1.01226.0250
1.01226.1000
Ammonium métavanadate Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Ammonium métavanadate
Formule:
NH₄VO₃ MW: 116.98 g/mol Point de fusion: 200 Densité: 2.33 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011430 Numéro CAS: 7803-55-6 EINECS: 232-261-3 ONU: 2859 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,00572 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 5.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 200 °C (decomposition) |
Molar Mass | 116.97 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 2.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |