Imprimer
Hydrogénosulfate d'ammonium
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: Ammonium bisulphate
5485.1 5485.3
ROTH5485.1EA 0 EUR
ROTH5485.1 ROTH5485.3
Hydrogénosulfate d'ammonium
Hydrogénosulfate d'ammonium
Formule: H₅NO₄S
MW: 115.11 g/mol
Point d'ébullition: 350
Point de fusion: 138.85
Densité: 1.787 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051073
Numéro CAS: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
ONU: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526