Hexafluorophosphate d'ammonium 99%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
202320250
202321000
202320050
202325000
ACRO202320250EA
111
EUR
ACRO202320250
ACRO202321000
ACRO202320050
ACRO202325000
Hexafluorophosphate d'ammonium 99%, pur
Hexafluorophosphate d'ammonium
Formule:
H₄F₆NP MW: 163 g/mol Point de fusion: 198 °C (déc.) Densité: 2.18 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064642 Numéro CAS: 16941-11-0 EINECS: 241-009-1 ONU: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 12,00557 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Elemental Analysis | ≥98.5 % |