Imprimer
Ferrocène zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 44.2 EUR
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferrocène zS, Sigma-Aldrich®
Ferrocène
Formule: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Point d'ébullition: 249
Point de fusion: 172…175 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001427
Numéro CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C