Imprimer
Ferrocène 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Argon_filled
87202.18 87202.30 87202.A1
87202.18EA 41.3 EUR
87202.18 87202.30 87202.A1
Ferrocène 99
Ferrocène
Purity: 99% CAS No.: 102-54-5 Molecular Formula: C10H10Fe Formula Weight: 186.04 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Yellow to orange Odour: Characteristic Melting Point: 173-174° Boiling Point: 249° Merck Reference: 14,4037 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00001427
Formule: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C
Point de fusion: 173…174 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001427
Numéro CAS: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
ONU: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,4037