Imprimer
Perchlorate de tétrabutylammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
86893-10G 86893-50G
86893-10GEA 76.1 EUR
86893-10G 86893-50G
Perchlorate de tétrabutylammonium, Supelco®
Perchlorate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClNO₄
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038722
Numéro CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86b14fe3ee2b3c9af25ca4c33f750c215f04938&vid=991ec1e3bd016ca01df035622e05e9a49b6846a7&prid=web&clid=SAPDAM