Imprimer
Chlorure de cetrimonium ≥96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
41861.06 41861.14 41861.22 41861.36
41861.06EA 44.3 EUR
41861.06 41861.14 41861.22 41861.36
Chlorure de cetrimonium ≥96%
Chlorure de cetrimonium
Purity: 96% CAS No.: 112-02-7 Molecular Formula: C19H42ClN Formula Weight: 320.00 Physical Form: Powder Density: 0.968 Appearance: Off-white Odour: Odourless Melting Point: 234° Beilstein Reference: 3657974 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00011773
Formule: C₁₉H₄₂ClN
Point de fusion: 234 °C
Densité: 0,968
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011773
Numéro CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
ONU: 2923
ADR: 8,III