Imprimer
Chlorure de cetrimonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium chloride, (1-Hexadecyl)trimethylammonium chloride, Hexadecyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium chloride, CTAC
411410050 411410250 411411000 411415000
ACRO411410050EA 38.2 EUR
ACRO411410050 ACRO411410250 ACRO411411000 ACRO411415000
Chlorure de cetrimonium 99%
Chlorure de cetrimonium
Formule: C₁₉H₄₂ClN
Point de fusion: 234 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011773
Numéro CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥94 %
Specific optical rotation -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3)