Chlorure de dodécyltrimethylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
409320250
409321000
ACRO409320250EA
104
EUR
ACRO409320250
ACRO409321000
Chlorure de dodécyltrimethylammonium 98%
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule:
C₁₅H₃₄ClN Point de fusion: 237 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041974 Numéro CAS: 112-00-5 EINECS: 203-927-0 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear |
Color of solution | ≤100 APHA (10 % in water) |